Vai a
SML1785
Landiolol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
4-[(2S)-2-Hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-benzenepropanoic acid [(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl ester hydrochloride, 4-[2-Hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-benzenepropanoic acid [S-(R*,R*)]-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl ester hydrochloride, ONO 1101, ONO-1101
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Risparmia il 15% sul prezzo di listino*
Utilizza il codice SAVE15 nel carrello. Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 107.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H39N3O8 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
546.05
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 107.00
Salva 15% con il codice SAVE15
Sconto Esclusivo Online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OC[C@@H](COC(CCC2=CC=C(OC[C@@H](O)CNCCNC(N3CCOCC3)=O)C=C2)=O)O1.[H]Cl
InChI
1S/C25H39N3O8.ClH/c1-25(2)35-18-22(36-25)17-34-23(30)8-5-19-3-6-21(7-4-19)33-16-20(29)15-26-9-10-27-24(31)28-11-13-32-14-12-28;/h3-4,6-7,20,22,26,29H,5,8-18H2,1-2H3,(H,27,31);1H/t20-,22+;/m0./s1
InChI key
DLPGJHSONYLBKP-IKGOIYPNSA-N
Biochem/physiol Actions
Landiolol is an ultra-short acting cardioselective β-adrenoceptor antagonist the exhibit β1-selectivity.
Landiolol is an ultra-short acting cardioselective β-adrenoceptor antagonist the exhibit β1-selectivity. New data shows that landiolol lacks pharmacochaperoning activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
50787GF41231797GF42899147
Bisoprolol analytical standard
Supelco
50787
Bisoprolol
Indium foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.02mm, 99.8%
GF41231797
Indium
Indium foil, not light tested, 75x300mm, thickness 0.05mm, as rolled, 100%
GF42899147
Indium
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
description
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.02mm, 99.8%
description
foil, not light tested, 75x300mm, thickness 0.05mm, as rolled, 100%
form
powder
form
-
form
foil
form
foil
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
99.8%
assay
100%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)