Merck
SML1769
Cyclotraxin-B trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
CNPMGYTKEGC (Modifications: Disulfide bridge between 1 - 11), L-Cysteinyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-methionylglycyl-L-tyrosyl-L-threonyl-L-lysyl-L-a-glutamylglycyl-L-cysteine, cyclic (1>11)-disulfide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H73N13O17S3 · xC2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1200.37 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C1)C(=O)O)CCC(=O)O)CCCCN)[C@H](O)C)Cc3ccc(cc3)O)CCSC)CC(=O)N)N
InChI
1S/C48H73N13O17S3/c1-24(62)39-46(75)58-28(6-3-4-15-49)43(72)56-29(12-13-38(67)68)41(70)52-21-37(66)55-33(48(77)78)23-81-80-22-27(50)40(69)59-32(19-35(51)64)47(76)61-16-5-7-34(61)45(74)57-30(14-17-79-2)42(71)53-20-36(65)54-31(44(73)60-39)18-25-8-10-26(63)11-9-25/h8-11,24,27-34,39,62-63H,3-7,12-23,49-50H2,1-2H3,(H2,51,64)(H,52,70)(H,53,71)(H,54,65)(H,55,66)(H,56,72)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,69)(H,60,73)(H,67,68)(H,77,78)/t24-,27+,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34+,39+/m1/s1
InChI key
JLBMMJHZUYBFGX-ZHTCEXBHSA-N
Biochem/physiol Actions
Cyclotraxin-B is a potent and selective Trk B (BDNF/NT-3) receptor inhibitor.
Cyclotraxin-B is a potent and selective Trk B (BDNF/NT-3) receptor inhibitor. Cyclotraxin-B prevents receptor activation by BDNF without interfering with BDNF binding. Cyclotraxin-B has an IC50 value < 1 nM. In rodent studies Cyclotraxin-B, sometimes fused with tat-protein for increased brain permeability, has been shown to have anxiolytic properties, prevent cold hypersensitivity induced by BDNF, and to reduce cocaine self-administration.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)