Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 109.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 442.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 109.00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC2=C(C=C(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)C=C2)C=C1C4(C[C@H](C5)C6)C[C@H]6C[C@H]5C4
InChI
1S/C27H26O3/c28-25-12-22-6-5-21(19-1-3-20(4-2-19)26(29)30)10-23(22)11-24(25)27-13-16-7-17(14-27)9-18(8-16)15-27/h1-6,10-12,16-18,28H,7-9,13-15H2,(H,29,30)
InChI key
VCQGNUWOMLYNNG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description clone MEM-158, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - | color - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?