Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H17Cl2NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(COC2=CC=C(CN3CC(C(O)=O)C3)C=C2)=CC=C1Cl
InChI
1S/C18H17Cl2NO3/c19-16-6-3-13(7-17(16)20)11-24-15-4-1-12(2-5-15)8-21-9-14(10-21)18(22)23/h1-7,14H,8-11H2,(H,22,23)
InChI key
WAAWETUDFSIYSD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A-971432 is an orally bioavailable, non-clastogenic, azetidinecarboxylate compound that acts as a highly potent and selective sphingosine-1-phosphate receptor 5 agonist (IC50 = 6 nM/S1P5, 362 nM/S1P1 and >10 μM/S1P3 in a radio-ligand binding assay) without affect the activity of 129 protein kinases (IC50 >10 μM). A-971432 is shown to enhance blood-brain barrier integrity and reverse lipid accumulation and age-related cognitive decline in mice in vivo with good pharmacokinetics (t1/2 = 5.7 h; Cmax = 2,500 ng/ml; AUC = 35,000 ng.h/ml at 10 mg/kg, p.o. in CD1 mice). Likewise, oral gavage showed good plasma exposure and no sign of lymphopenia in rats (10, 30, and 100 mg/kg.
A-971432 is an orally bioavailable, non-clastogenic, azetidinecarboxylate compound that acts as a highly potent and selective sphingosine-1-phosphate receptor 5 agonist.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?