Documenti fondamentali
SML1738
Sigma-Aldrich
RL648_81
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ethyl (2-amino-3-fluoro-4-((4-(trifluoromethyl)benzyl)amino)phenyl)carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17F4N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.33
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC1=C(NC(OCC)=O)C=CC(NCC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=C1F
Azioni biochim/fisiol
Ethyl (2-amino-3-fluoro-4-((4-(trifluoromethyl)benzyl)amino)phenyl)carbamate (RL648_81) is 15 times more effective and more selective than retigabine, an anticonvulsant. RL648_81 helps to treat or inhibit neurologic disorders linked with neuronal hyperexcitability.
RL648_81 is a selective and potent KCNQ2/3 channel activator.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and evaluation of potent KCNQ2/3-specific channel activators.
Kumar M, et al.
Molecular Pharmacology, 89(6), 667-677 (2016)