Vai a
SML1737
Beraprost sodium
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,3,3a,8b-Tetrahydro-2-hydroxy-1-(3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-ynyl)-1H-cyclopenta(b)benzofuran-5-butanoic acid sodium salt, Procyclin, TRK 100
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 135.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 563.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H29O5 · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.47
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
CHF 135.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12[C@](C[C@H](O)[C@H]2/C=C/[C@H](O)C(CC#CC)C)([H])OC3=C1C=CC=C3CCCC([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C24H30O5.Na/c1-3-4-7-15(2)19(25)13-12-17-20(26)14-21-23(17)18-10-5-8-16(24(18)29-21)9-6-11-22(27)28;/h5,8,10,12-13,15,17,19-21,23,25-26H,6-7,9,11,14H2,1-2H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b13-12+;
InChI key
YTCZZXIRLARSET-UEIGIMKUSA-M
General description
Beraprost sodium is an orally active prostacyclin analog.
Biochem/physiol Actions
Beraprost sodium is a chemically stable analog of prostacyclin PGI2.
Beraprost sodium is a chemically stable analog of prostacyclin PGI2. As other prostanoids, beraprost is a potent vasodilator and possesses antithrombotic, antiproliferative and anti-inflammatory properties. Beraprost sodium activates prostaglandin I (IP) receptor, which is coupled with Gs proteins and activates adenylate cyclase. It has been studied for the treatment of pulmonary hypertension.
Beraprost sodium is used as a therapeutic agent for chronic artery obstructions or primary pulmonary hypertension. In individuals with coronary artery disease, beraprost sodium helps to reduce oxidative stress and developed forearm endothelium dependent vasodilation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
4106288128438243
description
≥98% (HPLC)
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥85.0% (T)
description
≥98.0%
description
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥85.0% (T)
assay
≥98.0%
assay
98%
form
powder
form
solid
form
crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)