Vai a
SML1703
2-BFI hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2 BFI, 2-(2-benzofuranyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride, 2-(Benzofuran-2-yl)-2-imidazoline hydrochloride, RX 801077
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 83.50
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 83.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]Cl.C12=CC=CC=C1OC(C3=NCCN3)=C2
InChI
1S/C11H10N2O.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)7-10(14-9)11-12-5-6-13-11;/h1-4,7H,5-6H2,(H,12,13);1H
InChI key
RFNFFVDVGWOSNZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
2-BFI is a high-affinity Imidzoline I2 receptor ligand (Ki = 9.8 nM) In an in vivo functional assay, 2-BFI induces hypothermia in rats.
2-BFI is a high-affinity Imidzoline I2 receptor ligand.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)