Vai a
SML1697
OGG1 Inhibitor O8
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,4-Dichloro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 91.20
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6Cl2N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.13
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 91.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(NN)=O)SC2=CC=CC(Cl)=C21
InChI
1S/C9H6Cl2N2OS/c10-4-2-1-3-5-6(4)7(11)8(15-5)9(14)13-12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChI key
HSSHUDKWJRJKPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Inhibition of 8-oxoguanine DNA glycosylase-1 (OGG1) can be used in monotherapy or in combination therapy to treat some types of cancer.
Biochem/physiol Actions
OGG1 Inhibitor O8 is a potent inhibitor of 8-Oxoguanine DNA Glycosylase-1 (OGG1), part of the DNA base excision repair (BER) pathway that is becoming a drug target for cancer therapy.
OGG1 Inhibitor O8 is a potent inhibitor of 8-Oxoguanine DNA Glycosylase-1 (OGG1), part of the DNA base excision repair (BER) pathway that is becoming a drug target for cancer therapy. OGG1 Inhibitor O8 has an IC50 value of 220 nM and >100-fold selectivity for OGG1 relative to several other DNA repair glycosylases. O8 acts through the inhibition of Schiff base formation during OGG1 catalysis. It does not prevent DNA binding of OGG1 to a 7,8-dihydro-8-oxoguanine (8-oxo-Gua)-containing substrate.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB2500714ABE1372SAB5701578
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
-
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)