Vai a
SML1680
Ex26
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[[[5′-[[1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethyl]amino]-2′-fluoro-3,5-dimethyl[1,1′-biphenyl]-4-yl]carbonyl]amino]-cyclopropanecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 101.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 407.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H28ClFN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.98
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 101.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C(C)NC2=CC=C(F)C(C3=CC(C)=C(C(NC4(CC4)C(O)=O)=O)C(C)=C3)=C2)C=C1C
InChI key
YVHNBORUVLWCKF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ex26 is a peripherally-restricted biphenylcarboxamide derivative that acts as a highly potent and subtype-selective S1P1 antagonist (IC50 = 0.93 nM against S1PR1 and >3.1 μM against S1PR2/3/4/5). Ex26 significantly elevates CpG-A-stimulated interferon (IFN) production in plasmacytoid dendritic cell culture (10 μM) and prevents S1P1 agonist-induced S1P1 receptor internalization and polyubiquitinylation in HEK cells (0.1-1,000 nM). Ex26 induces lymphocyte sequestration (ED50 = 0.06 mg/kg, i.p.) in lymph nodes and pulmonary edema (2 hr post 30 mg/kg i.p.) in mice, leading to the inhibition of lymphocyte and thymocyte egress (0.1 mg/kg/hr continuously for 3 days after a loading dose of 3 mg/kg). Ex26 has been shown to ameliorate experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) in a mouse MS model and elevate CpG-A-stimulated serum IFN upregulation in mice in vivo (30 mg/kg/d, i.p.).
Ex26 is a peripherally-restricted biphenylcarboxamide derivative that acts as a highly potent and subtype-selective S1P1 antagonist.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HPA079709HPA016631SAB1410922
Ex26 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1680
Ex26
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)