Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 105.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H28N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1NC2=CC=C(NC(CCN3CCCCC3)=O)C=C2C1=CC4=CNC5=C4C=C(OC)C=C5
InChI key
INQUULPXCZAKMS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DEL-22379 is a cell-permeable 3-arylidene-2-oxindole derivative that inhibits the dimerization of ERK (IC50 = 500 nM) via directly binding to its dimerization interface. DEL-22379 promotes the transactivation of ELK, and prevents the EGF-induced phosphorylation of the cytoplasmic kinase RSK1 in HEK293 cells (IC50 = 500 nM). DEL-22379 induces apoptosis in various cancer cells harboring RAS-ERK pathway oncogenes (IC50 = 150 – 400 nM). DEL-22379 blocks tumor progression and metastasis in multiple xenograft models such as A375 (BRAF mutant), HCT116 (KRAS mutant) and colorectal cancer patient-derived xenografts (15 mg/kg, i.p. b.i.d.).
DEL-22379 is a cell-permeable 3-arylidene-2-oxindole derivative that inhibits the dimerization of ERK via directly binding to its dimerization interface.
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Fmnl3 | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 98050130, human breast, Epithelial-like |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form lyophilized powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −196°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?