Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 97.70 CHF 83.04 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 393.00 CHF 334.05 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19ClN2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.85
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 83.04
Prezzo di listinoCHF 97.70Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(C1=NC(C2=CC=C(OC)C=C2)=CS1)CCCOC)CCl
InChI
1S/C16H19ClN2O3S/c1-21-9-3-8-19(15(20)10-17)16-18-14(11-23-16)12-4-6-13(22-2)7-5-12/h4-7,11H,3,8-10H2,1-2H3
InChI key
KZMAWJRXKGLWGS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JT010 is a non-cytotoxic and highly stable (>90% remains after 2 h in 1 mM DTT or 2-mercaptoethanol) chloroacetamido warhead-carrying thiazole derivative that acts as a potent and TRPA1-selective channel activator via covalent modification of TRPA1 active site Cys621. JT0101 stimulates calcium influx in TRPA1-transfected HEK293 cells in a dose-dependent manner (EC50 = 650 pM) with excellent selectivity over TRPV1, TRPV3, TRPV4, TRPM2, TRPM8, and TRPC5 channels (EC50 >1 μM).
JT010 is a non-cytotoxic and highly stable chloroacetamido warhead-carrying thiazole derivative.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?