SML1663
Butoconazole nitrate
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-(2,6-dichlorophenyl)sulfanylbutyl]imidazole,nitric acid, Exelgyn, Femstat One, Gynazole-1, Gynomyk, (±)-1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
DMSO or DMF: soluble
methanol: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(C(Cl)=CC=C1)SC(CCC2=CC=C(Cl)C=C2)CN3C=CN=C3.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4)
ZHPWRQIPPNZNML-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3