Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 119.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 443.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H19FN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
RGFP966, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC(F)=CC=C1NC(/C=C/C(C=N2)=CN2C/C=C/C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C21H19FN4O/c22-18-9-10-20(19(23)13-18)25-21(27)11-8-17-14-24-26(15-17)12-4-7-16-5-2-1-3-6-16/h1-11,13-15H,12,23H2,(H,25,27)/b7-4+,11-8+
InChI key
BLVQHYHDYFTPDV-VCABWLAWSA-N
Biochem/physiol Actions
RGFP966 is a selective inhibitor of histone deacetylase 3 (HDAC3) with an IC50 value of 80 nM and no inhibition of any other HDACs at concentrations up to 15 μM. In mouse studies, RGFP966 facilitated extinction of cocaine-seeking behavior and enhanced long-term object memory acquisition and consolidation. In a rat study, RGFP966 ameliorated amyloid-β oligomer-induced synaptic plasticity impairment. RGFP966 was also found to reduce proliferation and inducd differentiation in mouse lymphoid and myeloid malignancies.
RGFP966 is a selective inhibitor of histone deacetylase 3 (HDAC3).
RGFP966 changes signal-specific primary auditory cortical plasticity. It is highly effective in cardiomyopathy-associated pathologies.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?