Vai a
SML1644
MRT68921 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[3-[[5-Cyclopropyl-2-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-6-isoquinolinyl)amino]-4-pyrimidinyl]amino]propyl]-cyclobutanecarboxamide dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 155.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 488.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H34N6O · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 155.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1)CCC2=C1C=CC(NC3=NC=C(C4CC4)C(NCCCNC(C5CCC5)=O)=N3)=C2.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C25H34N6O.2ClH/c1-31-13-10-19-14-21(9-8-20(19)16-31)29-25-28-15-22(17-6-7-17)23(30-25)26-11-3-12-27-24(32)18-4-2-5-18;;/h8-9,14-15,17-18H,2-7,10-13,16H2,1H3,(H,27,32)(H2,26,28,29,30);2*1H
InChI key
NLKPLTWKINJHCK-UHFFFAOYSA-N
Application
MRT68921 dihydrochloride has been used:
  • as a specific inhibitor of Unc-51-like kinase 1 (ULK1) in SH-SY5Y neuroblastoma cells
  • as an inhibitor of ULK1 and ULK2 kinases in intrahepatic lymphocytes
  • as a ULK1 inhibitor to test its effect on attenuation of autophagosome accumulation in ubiquitin-specific peptidase 24 (USP24) knockdown containing human neuroglioma H4 cells
Biochem/physiol Actions
MRT68921 is a cell penetrant, potent and specific inhibitor of ULK1 and ULK2 kinases in vitro, which reduces ULK1 activity in cells and blocks autophagy induction. MRT68921 blocks mTOR dependent autophagy.
MRT68921 is a cell penetrant, potent and specific inhibitor of ULK1 and ULK2 kinases in vitro.
MRT68921 is cytotoxic and acts on oxidative stress signals to kill cancer cells, making it an effective tumor therapy agent.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0178SML0694S6451
SCH-442416 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S6451
SCH-442416
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)