Documenti fondamentali
SML1616
Sigma-Aldrich
ICA-069673
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
ICA 069673, N-(2-Chloro-5-pyrimidinyl)-3,4-difluoro-benzamide
Scegli un formato
5 MG
CHF 87.60
25 MG
CHF 354.00
CHF 87.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 87.60
25 MG
CHF 354.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6ClF2N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 87.60
Check Cart for Availability
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C(F)C(F)=C1)NC2=CN=C(Cl)N=C2
InChI
1S/C11H6ClF2N3O/c12-11-15-4-7(5-16-11)17-10(18)6-1-2-8(13)9(14)3-6/h1-5H,(H,17,18)
IIBSHMFXVWTQSJ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
ICA-069673 has higher selectivity towards KV7.2/KV7.3 heterodimeric channels than KV7.3/KV7.5 channels. ICA-069673 is considered as a part of gating modifiers.[1]
ICA-069673 is an orally active, potent and selective KV7.2/KV7.3 (KCNQ2/Q3) channel opener that is active in rodent epilepsy models.
ICA-069673 is an orally active, potent and selective KV7.2/KV7.3 (KCNQ2/Q3) channel opener.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The novel KV7. 2/KV7. 3 channel opener ICA-069673 reveals subtype-specific functional roles in guinea pig detrusor smooth muscle excitability and contractility.
Provence A, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 354(3), 290-301 (2015)