Vai a
SML1606
Oseltamivir phosphate
≥98% (HPLC), Neuraminidase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
GS4104, (3R,4R,5S)-4-Acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic acid ethyl ester phosphate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 101.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H28N2O4 ·H3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 101.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Oseltamivir phosphate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -26 to -36°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(O)(O)=O.CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](N)C1
InChI
1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
InChI key
PGZUMBJQJWIWGJ-ONAKXNSWSA-N
Biochem/physiol Actions
Oseltamivir phosphate is an influenza viral neuraminidase inhibitor. Oseltamivir phosphate, an antiviral, is used clinically to treat influenza A and influenza B, and to prevent flu after exposure. Oseltamivir phosphate is hydrolyzed in the liver to its active form, oseltamivir carboxylate, which is an inhibitor of influenza viral neuraminidases essential for viral replication. Oseltamivir has a broad spectrum of activity against a range of influenza A and B subtypes with IC50 values for neuraminidases measured from less than 1 nM to approximately 30 nM, depending on the virus subtype.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR17811479304Y0001337
Oseltamivir phosphate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1479304
Oseltamivir phosphate
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oseltamivir phosphate
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)