SML1520
GS39783
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
GS-39783, N,N′-Dicyclopentyl-2-methylsulfanyl-5-nitro-pyrimidine-4,6-diamine, N4,N6-dicyclopentyl-2-(methylthio)-5-nitro-4,6-pyrimidinediamine
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
faintly yellow to dark yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CSc1nc(NC2CCCC2)c(c(NC3CCCC3)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H23N5O2S/c1-23-15-18-13(16-10-6-2-3-7-10)12(20(21)22)14(19-15)17-11-8-4-5-9-11/h10-11H,2-9H2,1H3,(H2,16,17,18,19)
GSGVDKOCBKBMGG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3