Merck
SML1464
SMBA1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(2-Nitro-9H-fluoren-9-ylidene)methyl]-phenol, 2-[(2-Nitro-9H-fluorene-9-ylidene)methyl]phenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C=CC=C1)=C1/C=C2C(C=CC=C3)=C3C4=C\2C=C([N+]([O-])=O)C=C4
InChI
1S/C20H13NO3/c22-20-8-4-1-5-13(20)11-18-16-7-3-2-6-15(16)17-10-9-14(21(23)24)12-19(17)18/h1-12,22H/b18-11+
InChI key
PEYKRJBXACUOOB-WOJGMQOQSA-N
Biochem/physiol Actions
SMBA1 is a potent and selective Bax agonist.
Small-molecule Bax agonists 1 (SMBA1) is a potent and selective Bax agonist that binds to Bax, induces conformational change which blocks Bax S184 phosphorylation. SMBA1 induces apoptosis in cancer cells and suppresses lung tumor growth in vivo without significant normal tissue toxicity. SMBA1 does not bind to other B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) family members.
SMBA1 is an anti-tumor agent. It exhibits anti-proliferative effects against glioblastoma (GBM) cells.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)