Vai a
SML1409
Madrasin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(7-Methoxy-4-methyl-quinazolin-2-ylamino)-5,6-dimethyl-3H-pyrimidin-4-one, 2-[(7-Methoxy-4-methyl-2-quinazolinyl)amino]-5,6-dimethyl-4(1H)-pyrimidinone (9CI), 4(1H)-Pyrimidinone, 2-[(7-methoxy-4-methyl-2-quinazolinyl)amino]-5,6-dimethyl-(9CI), 4(3H)-Pyrimidinone, 2-[(7-methoxy-4-methyl-2-quinazolinyl)amino]-5,6-dimethyl-, DDD00107587, RNAsplicing inhibitor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 111.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H17N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 111.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to dark brown
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC(NC(NC(C)=C2C)=NC2=O)=NC3=CC(OC)=CC=C31
InChI
1S/C16H17N5O2/c1-8-9(2)17-16(20-14(8)22)21-15-18-10(3)12-6-5-11(23-4)7-13(12)19-15/h5-7H,1-4H3,(H2,17,18,19,20,21,22)
InChI key
QQJIYKXTEMDJFM-UHFFFAOYSA-N
Application
Madrasin has been used as a spliceosome inhibitor to inhibit pre-mRNA processing in 3T3-L1 cells.
Biochem/physiol Actions
Madrasin is a potent and cell penetrant splicing inhibitor that interferes with the early stages of spliceosome assembly. Madrasin stalls spliceosome assembly at the A complex.
Madrasin is a potent and cell penetrant splicing inhibitor.
Madrasin is considered toxic to the cell at a higher concentration. At its minimal concentration, madrasin is known to induce subnuclear protein localization and cause cell cycle arrest.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)