Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26N2O3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.35
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@]1(CC[C@@H](N)[C@]2([H])OC3=C4O)[C@]52C3=C(C=C4)C[C@H]1N(CC6CC6)CC5
InChI
1S/C20H26N2O3/c21-13-5-6-20(24)15-9-12-3-4-14(23)17-16(12)19(20,18(13)25-17)7-8-22(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,13,15,18,23-24H,1-2,5-10,21H2/t13-,15-,18+,19+,20-/m1/s1
InChI key
SPPAUICKSNQRNC-GNUVVZJLSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?