SML1383
OG-L002 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4′-((1R,2S)-2-Aminocyclopropyl)-[1,1′-biphenyl]-3-ol hydrochloride
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
, light yellow to dark orange
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H]1[C@@H](C(C=C2)=CC=C2C3=CC=CC(O)=C3)C1.Cl
InChI
1S/C15H15NO.ClH/c16-15-9-14(15)11-6-4-10(5-7-11)12-2-1-3-13(17)8-12;/h1-8,14-15,17H,9,16H2;1H/t14-,15+;/m1./s1
LPVCAMIPTMRRLZ-LIOBNPLQSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3