Documenti fondamentali
SML1320
Sigma-Aldrich
NSC687852
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3E,5E)-1-Acryloyl-3,5-bis(4-nitrobenzylidene)piperidin-4-one, 3,5-Bis((4-nitrophenyl)methylidene)-1-prop-2-enoylpiperidin-4-one, b-AP15
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H17N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.39
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C(CN(C(C=C)=O)C1)=CC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C1=CC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C22H17N3O6/c1-2-21(26)23-13-17(11-15-3-7-19(8-4-15)24(28)29)22(27)18(14-23)12-16-5-9-20(10-6-16)25(30)31/h2-12H,1,13-14H2
GFARQYQBWJLZMW-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
NSC687852 is a cell-permeable, potent, reversible and selective inhibitor of 19S regulatory-particle-associated deubiquitinases (DUBs) UCHL5 and USP14, with no effect on UCH-L1, UCH-L3, USP2, USP7, USP8 and BAP1 and on the proteasomal proteolytic activities. NSC687852 induces cell-cycle arrest and apoptosis in several colon cancers and in CNS cells, and suppresses tumor growth in various mouse models.
NSC687852 is a cell-permeable, potent, reversible and selective inhibitor of 19S regulatory-particle-associated deubiquitinases (DUBs) UCHL5 and USP14.
Altre note
Light and air sensitive.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)