Documenti fondamentali
SML1305
Sigma-Aldrich
T56-LIMKi
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Methyl-N-[3-[[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]phenyl]-5-isoxazolecarboxamide, T5601640
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H14F3N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)C2=CC(NC(C3=CC(C)=NO3)=O)=CC=C2
InChI
1S/C19H14F3N3O3/c1-11-8-16(28-25-11)18(27)24-14-6-2-4-12(9-14)17(26)23-15-7-3-5-13(10-15)19(20,21)22/h2-10H,1H3,(H,23,26)(H,24,27)
XVOKFRPKSAWELK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
T56-LIMKi is a LIMK2 inhibitor that reduces phosphorylated cofilin, and induces disassembly of actin stress fibers in NF1-/- MEFs cells.
T56-LIMKi is a LIMK2 inhibitor.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)