Merck
SML1297
SB269652
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[trans-4-[2-(7-Cyano-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]cyclohexyl]-1H-indole-2-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H30N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(cc1C(=O)N[C@@H]3CC[C@H](CC3)CCN4CCc5c(cc(cc5)C#N)C4)cccc2
InChI
1S/C27H30N4O/c28-17-20-5-8-21-12-14-31(18-23(21)15-20)13-11-19-6-9-24(10-7-19)29-27(32)26-16-22-3-1-2-4-25(22)30-26/h1-5,8,15-16,19,24,30H,6-7,9-14,18H2,(H,29,32)/t19-,24-
InChI key
JGLGOAQPUQITLD-OGAOHHHESA-N
Biochem/physiol Actions
Allosteric modulator of D2 dopamine receptors
SB269652 is an allosteric modulator of D2 dopamine receptors. SB269652 binds to an allosteric site that is distinct from the orthosteric bound by typical D2 antagonists and is only revealed in D2 receptor dimers. SB269652 is bitopic, binding to an orthosteric site one one partner in the dimer and the allosteric site in the other. Engagement of this secondary pocket at the extracellular end of TM2 and TM7 is a new mechanism of modulating binding of a ligand to the orthosteric site of a second protomer by a G-protein coupled receptor.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)