Vai a
SML1241
Pyr6
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]-3-fluoro-4-pyridinecarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 104.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H9F7N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 104.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=NC=C1F)NC2=CC=C(N3C(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=N3)C=C2
InChI
1S/C17H9F7N4O/c18-12-8-25-6-5-11(12)15(29)26-9-1-3-10(4-2-9)28-14(17(22,23)24)7-13(27-28)16(19,20)21/h1-8H,(H,26,29)
InChI key
XZIQSOZOLJJMFN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pyr6 is a selective inhibitor of calcium release from the endoplasmic reticulum via STIM1/Orai1 mediated, store operated calcium entry (SOCE).
Pyr6 is a selective inhibitor of calcium release from the endoplasmic reticulum via STIM1/Orai1 mediated, store operated calcium entry (SOCE). Pyr6 blocks SOCE in thapsigargin treated, calcium depleted BRL-2H3 cells (IC50 = 0.49 μM), but has poor activity against carbachol-induced, TRPC3-mediated calcium entry in TRPC3-transfected HEK293 cells (IC50 = 18.46 μM).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML4116
Pyr6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1241
Pyr6
Orai1 Agonist, IA65 ≥95% (HPLC)
SML4116
Orai1 Agonist, IA65
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)