SML1215
Cuspin-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(5-Bromo-3-pyridinyl)(4-methylphenyl)methanone
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC(Br)=CN=C2)=O
InChI
1S/C13H10BrNO/c1-9-2-4-10(5-3-9)13(16)11-6-12(14)8-15-7-11/h2-8H,1H3
AJZRSLVRFSCCIL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)