Documenti fondamentali
SML1211
Sigma-Aldrich
SMANT hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(4-Bromophenyl)-3-(3,5-dimethylpiperidin-1-yl)propanamide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H23BrN2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1=CC=C(NC(CCN2CC(C)CC(C)C2)=O)C=C1.Cl
InChI
1S/C16H23BrN2O.ClH/c1-12-9-13(2)11-19(10-12)8-7-16(20)18-15-5-3-14(17)4-6-15;/h3-6,12-13H,7-11H2,1-2H3,(H,18,20);1H
XQESCHFXROUCOQ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
SMANT is a Hedgehog pathway antagonist, a Smoothened antagonist that behaves similarly against normal cancer smoothened and the M2 mutant. In a study comparing activities among the currently known smoothened/Hedgehog antagonists, SMANT behaves differently, binding to another Smo site different to that bound by other compounds.
SMANT is a Hedgehog pathway antagonist; a Smoothened antagonist.
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)