Documenti fondamentali
SML1174
Sigma-Aldrich
ML120B
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
MLN120B, N-(6-Chloro-7-methoxy-9H-pyrido[3,4-b]indol-8-yl)-2-methyl-3-pyridinecarboxamide
Scegli un formato
5 MG
CHF 149.00
CHF 149.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 149.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H15ClN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.80
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 149.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1cc2c([nH]c4c2ccnc4)c(c1OC)NC(=O)c3c(nccc3)C
InChI
1S/C19H15ClN4O2/c1-10-11(4-3-6-22-10)19(25)24-17-16-13(8-14(20)18(17)26-2)12-5-7-21-9-15(12)23-16/h3-9,23H,1-2H3,(H,24,25)
ZNOLRTPMNMPLHY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
ML120B is a potent inhibitor of IKK-2 (IC50 = 60 nM). ML120B is orally bioavailable, and inhibits paw swelling, bone and cartilage degradation, and weight loss in rat adjuvant-induced arthritis.
ML120B is a potent inhibitor of IKK-2.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pengfei Wang et al.
Aging, 11(18), 7402-7415 (2019-09-27)
Chemokines play a key role in post-traumatic inflammation and secondary injury after spinal cord injury (SCI). CCL28, the chemokine CC-chemokine ligand 28, is involved in the epithelial and mucosal immunity. However, whether CCL28 participates in the physiopathologic processes after SCI