SML1136
SW155246
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Chloro-N-(4-hydroxy-1-naphthalenyl)-3-nitro-benzenesulfonamide
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC=C(NS(=O)(C2=CC=C(Cl)C([N+]([O-])=O)=C2)=O)C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C16H11ClN2O5S/c17-13-6-5-10(9-15(13)19(21)22)25(23,24)18-14-7-8-16(20)12-4-2-1-3-11(12)14/h1-9,18,20H
JDYDEJYIVZNWQU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.