Vai a
SML1108
STF-31
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[[[[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]sulfonyl]amino]methyl]-N-3-pyridinyl-benzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 140.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 549.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 140.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CN=CC=C1)C2=CC=C(CNS(=O)(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)=O)C=C2
InChI
1S/C23H25N3O3S/c1-23(2,3)19-10-12-21(13-11-19)30(28,29)25-15-17-6-8-18(9-7-17)22(27)26-20-5-4-14-24-16-20/h4-14,16,25H,15H2,1-3H3,(H,26,27)
InChI key
NGQPRVWTFNBUHA-UHFFFAOYSA-N
Application
STF-31 has been used in glucose transporter 1 (GLUT1) inhibition.
Biochem/physiol Actions
STF-31 selectively inhibits the glucose transporter GLUT1 and selectively impairs cancer cell growth of kidney and other types of cancer cells that lack the von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor protein. Inactivation of VHL increases the activity of hypoxia-inducible factor transcription factor HIF, which in turn stimulates the transcription of genes involved in glucose metabolism, including the GLUT1 gene. VHL-deficient cancer cells, which include about 80% of renal cell carcinomas, are dependent on the high affinity GLUT1 transporter and aerobic glycolysis for ATP production. STF-31 binds directly to the GLUT1 transporter, blocking glucose uptake, resulting in necrosis in VHL-deficient cancer cells, but not in normal cells or cancer cells with intact VHL.
STF-31 selectively inhibits the glucose transporter GLUT1.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1348SML0409SML3553
STF-31 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1108
STF-31
STF-118804 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1348
STF-118804
STF-083010 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0409
STF-083010
STF-1084 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3553
STF-1084
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
light yellow to yellow-green
color
white to beige
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)