Vai a
SML1104
NQTrp
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,4-Naphthoquinon-2-yl-l-tryptophan, N-(1,4-Dihydro-1,4-dioxo-2-naphthalenyl)-L-tryptophan
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H16N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, orange to dark orange-red
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CNC3=C2C=CC=C3)=CC(C4=C1C=CC=C4)=O
InChI
1S/C21H16N2O4/c24-19-10-17(20(25)15-7-2-1-6-14(15)19)23-18(21(26)27)9-12-11-22-16-8-4-3-5-13(12)16/h1-8,10-11,18,22-23H,9H2,(H,26,27)/t18-/m0/s1
InChI key
DZZUYZXINNHEGM-SFHVURJKSA-N
Biochem/physiol Actions
NQTrp is a potent inhibitor of amyloid aggregation (AD).
NQTrp is a potent inhibitor of amyloid aggregation (AD). NQTrp completely inhibits Ab oligomerization and fibrillization, and the cytotoxic effect of Ab oligomers in cultured neuronal cell line.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)