Vai a
SML1073
BIX
≥98% (HPLC), molecular chaperone GRP78 inducer, powder
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-oxoethyl ester thiocyanic acid, BiP protein Inducer X
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 143.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 551.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 143.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
BIX, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C=C(C(CSC#N)=O)C=C1
InChI
1S/C9H7NO3S/c10-5-14-4-9(13)6-1-2-7(11)8(12)3-6/h1-3,11-12H,4H2
InChI key
SVFLBLCWKKQKDW-UHFFFAOYSA-N
Application
BIX has been used in cell viability assay.
Biochem/physiol Actions
BIX (BiP protein inducer X) induces the expression of the endoplasmic reticulum chaperone protein GRP78 (glucose regulated protein 78, BiP) leading to an attenuation of the unfolded protein response. BIX protects neuronal cells and retinal cells from ER-stress induced cell death.
BIX is an inducer of molecular chaperone GRP78 (BIP, Glucose regulated protein 78).
Other Notes
air sensitive
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MABS474G904305989
BIX ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1073
BIX
Bixin ≥90.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
05989
Bixin
description
≥98% (HPLC)
description
clone N88, from mouse
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
buffered aqueous solution
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)