Vai a
SML1072
GSK-LSD1
≥98% (HPLC), lysine specific demethylase 1 (LSD1) inhibitor, powder
Sinonimo/i:
GSK-LSD1 (trans-racemic) dihydrochloride, rel- N-[(1R,2S)-2-Phenylcyclopropyl]-4-Piperidinamine hydrochloride (1:2)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 114.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 418.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.24
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 114.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
GSK-LSD1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(N[C@@H]2C[C@H]2C3=CC=CC=C3)CCNCC1
InChI
1S/C14H20N2/c1-2-4-11(5-3-1)13-10-14(13)16-12-6-8-15-9-7-12/h1-5,12-16H,6-10H2/t13-,14+/m0/s1
InChI key
BASFYRLYJAZPPL-UONOGXRCSA-N
Application
GSK-LSD1 has been used as a lysine specific demethylase 1 (LSD1) inhibitor in mice to study sepsis-induced mortality. It has also been used as an inhibitor to study if the effect of phenelzine activation of human immunodeficiency virus (HIV) latency is caused due to LSD1.
Biochem/physiol Actions
GSK-LSD1 is a potent and selective inhibitor of lysine specific demethylase 1 (LSD1). GSK-LSD1 potently inhibits proliferation of varies cancer cell lines by changing gene expression patterns. For full characterization details, please visit the GSK-LSD1 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
GSK-LSD1 is a potent and selective inhibitor of lysine specific demethylase 1.
Features and Benefits
GSK-LSD1 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)