SML1039
ENMD-1068 hydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Amino-1-[4-(3-methyl-1-oxobutyl)-1-piperazinyl]-1-hexanone hydrochloride
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H29N3O2/c1-13(2)12-15(20)18-10-8-17(9-11-18)14(19)6-4-3-5-7-16/h13H,3-12,16H2,1-2H3
VRZYMMVEALDDBH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.