Vai a
SML1013
PRT4165
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(3-Pyridinylmethylene)-1H-indene-1,3(2H)-dione; 2-(3-Pyridylmethylene)-1,3-indandione, NSC 600157
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 99.40
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 384.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 99.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to gray
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(C(C2=C1C=CC=C2)=O)=CC3=CN=CC=C3
InChI
1S/C15H9NO2/c17-14-11-5-1-2-6-12(11)15(18)13(14)8-10-4-3-7-16-9-10/h1-9H
InChI key
OMHZFEWYVFWVLI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1 (polycomb-repressive complex 1)-mediated histone H2A ubiquitylation in vivo and in vitro. PRT4165 inhibits the in vitro histone H2A E3 ubiquitin ligase activity of PRC1 components RING1, RNF2, and a BMI1/RNF2 complex. PRT4165 also inhibits DNA double-strand breaks induced ubiquitylation of histone H2AX.
PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1 (polycomb-repressive complex 1)-mediated histone H2A ubiquitylation in vivo and in vitro.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB5701036ABE327
PRT4165 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1013
PRT4165
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to gray
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)