Documenti fondamentali
SML0997
Sigma-Aldrich
ML 230
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4-(5-(Furan-2-yl)-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)piperazin-1-yl)(furan-3-yl)methanone, CID44640177, KSC-6-131-1, SID 88095709
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H21N5O3
Peso molecolare:
439.47
Codice UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
ML 230 (SID 88095709) is a specific inhibitor of the ABC-binding cassette trasporter BCRP (MRP-1; ABCG2).
ML 230 (SID 88095709) is a specific inhibitor of the ABC-binding cassette trasporter BCRP (MRP-1; ABCG2). The compound ML 230 is 36-fold selective for BCRP over MDR-1 (Pgp; ABCB1) with IC50 values of 0.013 and 4.7 mM, respectively.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox