Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 131.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 397.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H29FN8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
532.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(c(ccc1)Nc2nc(nc5[nH]ccc52)Nc3cc4c(cc3OC)CCN4C(=O)CN(C)C)C(=O)NC
InChI
1S/C27H29FN8O3/c1-29-26(38)23-17(28)6-5-7-18(23)31-25-16-8-10-30-24(16)33-27(34-25)32-19-13-20-15(12-21(19)39-4)9-11-36(20)22(37)14-35(2)3/h5-8,10,12-13H,9,11,14H2,1-4H3,(H,29,38)(H3,30,31,32,33,34)
InChI key
HZTYDQRUAWIZRE-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
GSK1838705A is a cell penetrant anti-tumor agent that potently inhibits the insulin-like growth factor-I receptors (IGF-IR), insulin receptors (IR) and anaplastic lymphoma kinase (ALK).
GSK1838705A is a cell penetrant anti-tumor agent that potently inhibits the insulin-like growth factor-I receptors (IGF-IR), insulin receptors (IR) and anaplastic lymphoma kinase (ALK). GSK1838705A potently inhibits cell proliferation of multiple solid and hematologic cancers and retards the growth of human tumor xenografts. GSK1838705A does not significantly affect other kinases. GSK1838705A has minimal effects on glucose homeostasis in mice.
GSK1838705A can be used to treat prostate cancer (PC). It is capable of decreasing the viability of docetaxel-sensitive and docetaxel-resistant prostate cancer cells. GSK1838705A can stimulate apoptosis of PC-3R cells. It is an alternative therapeutic option for crizotinib-resistant anaplastic large cell lymphoma (ALCL).
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to light brown | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?