Documenti fondamentali
SML0983
Sigma-Aldrich
5F-203
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(5-Fluoro-2-benzothiazolyl)-2-methyl-benzenamine, 5F203, NSC-703786
Scegli un formato
5 MG
CHF 74.90
CHF 74.90
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 74.90
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11FN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.31
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 74.90
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cc2nc([s]c2cc1)c3cc(c(cc3)N)C
InChI
1S/C14H11FN2S/c1-8-6-9(2-4-11(8)16)14-17-12-7-10(15)3-5-13(12)18-14/h2-7H,16H2,1H3
IFWLHIIUGSEKKE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
5F-203 is a cytotoxic molecule that forms DNA adducts that lead to cell death.
5F-203 is a cytotoxic molecule that forms DNA adducts that lead to cell death. 5F-203 induces aryl hydrocarbon receptor signaling, and elevates expression of CYP1A1. Treatment of cells with 5F-203 also leads to elevation of reactive oxygen species and activation of p38, JNK and ERK.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.