Vai a
SML0975
FLI-06
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,4,5,6,7,8-Hexahydro-2,7,7-trimethyl-4-(4-nitrophenyl)-5-oxo-3-quinolinecarboxylic acid cyclohexyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 107.00
CHF 90.95
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H30N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 90.95
Prezzo di listinoCHF 107.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C2C3=C(NC(=C2C(=O)OC4CCCCC4)C)CC(CC3=O)(C)C
InChI
1S/C25H30N2O5/c1-15-21(24(29)32-18-7-5-4-6-8-18)22(16-9-11-17(12-10-16)27(30)31)23-19(26-15)13-25(2,3)14-20(23)28/h9-12,18,22,26H,4-8,13-14H2,1-3H3
InChI key
SWWVFYHSSOWZMF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FLI-06 is an inhibitor of Notch signaling.
FLI-06 is an inhibitor of Notch signaling. FLI-06 acts upstream of α-secretase and β-secretase cleavage, disrupting intracellular trafficking and processing of the Notch signaling pathway and inhibiting general secretion at a step before exit from the endoplasmic reticulum (ER). This inhibition is accompanied by a tubule-to-sheet morphological transition of the ER. FLI-06 does not act on the cytoskeleton, but causes a complete disruption of the Golgi in a manner different from that of Brefeldin A or Golgicide A. FLI-06 is the first compound acting that early in the secretory pathway.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
565780HPA007084HPA008903
FLI-06 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0975
FLI-06
description
≥98% (HPLC)
description
The β-Secretase Inhibitor III controls the biological activity of β-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
lyophilized
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)