Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 105.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 362.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=CC2=C(CC[C@H](N3C(CN)=CNC3=S)C2)C(F)=C1.Cl
InChI
1S/C14H15F2N3S.ClH/c15-9-3-8-4-10(1-2-12(8)13(16)5-9)19-11(6-17)7-18-14(19)20;/h3,5,7,10H,1-2,4,6,17H2,(H,18,20);1H/t10-;/m0./s1
InChI key
DIPDUAJWNBEVOY-PPHPATTJSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?