Vai a
SML0934
Enfuvirtide acetate salt
≥95% (HPLC), HIV fusion inhibitor , powder
Sinonimo/i:
T-20 acetate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 107.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C204H301N51O64 · xC2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
4491.88 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
CHF 107.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Enfuvirtide acetate salt, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Enfuvirtide acetate salt is a linear synthetic peptide made of 36 amino acids. It has an acetylated N-terminus and a carboxamide C-terminus. Enfuvirtide is catabolized with the help of proteolytic enzymes.
Biochem/physiol Actions
Enfuvirtide is an HIV fusion inhibitor used to patients with multi-drug resistant HIV. Enfuvirtide binds to gp41 preventing the creation of an entry pore for the HIV-1 virus.
Enfuvirtide is an HIV fusion inhibitor.
Other Notes
Light sensitive
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1042SML2424G4919
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥99% (HPLC), white, powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)