Merck
SML0928
AD-01 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
AD01 trifluoroacetate salt, NH2-QIRQQPRDPPTETLELEVSPDPAS-OH trifluoroacetate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C115H187N33O42 · xC2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
2703.91 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
AD-01 is a potent antiangiogenic peptide a FKBPL fragment, which interact with cell-surface receptor CD44. AD-01 inhibits the self-renewal capacity of CD44-positive breast cancer stem cells (BCSC).
AD-01 is an inhibitor of angiogenesis in vitro and in vivo that mediates its activity through CD44.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)