Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 117.00 CHF 99.45 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 432.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 99.45
Prezzo di listinoCHF 117.00Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3[o]ccc3)C(=O)O)CCC(C2)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(2,3)10-6-7-11-13(9-10)24-16(14(11)17(21)22)19-15(20)12-5-4-8-23-12/h4-5,8,10H,6-7,9H2,1-3H3,(H,19,20)(H,21,22)
InChI key
ACLUEOBQFRYTQS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The Calcium-activated Chloride Channel Inhibitor, CaCCinh-A01 controls the biological activity of Calcium-activated Chloride Channel. | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 50 mg/mL, pale yellow | solubility DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color off-white | color white to beige | color white to light brown |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CaCCinh-A01
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?