Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14N2O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.72
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
ML095 is a specific inhibitor of placental alkaline phosphatase, with greater than 25-fold selectivity over tissue non-specific alkaline phosphatase (TNAP) and intestinal alkaline phosphatase (IAP). The IC50 valuess of ML095 against PLAP, TNAP and IAP are 2.1, >100 and 53 μM, respectively.
ML095 is a specific inhibitor of placental alkaline phosphatase.
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?