Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 110.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Fc1cc(cc(c1)Nc2c(c3n[o]nc3cc2)[N+](=O)[O-])Cl
InChI
1S/C12H6ClFN4O3/c13-6-3-7(14)5-8(4-6)15-10-2-1-9-11(17-21-16-9)12(10)18(19)20/h1-5,15H
InChI key
CDQUJZKBRAFWNG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color , white to light yellow to light gray | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?