Vai a
SML0876
Filastatin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3-Chloro-4-methylphenyl)[4-(4-nitrophenyl)-1-piperazinyl]-methanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 274.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18ClN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.81
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 274.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)C(=O)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])C
InChI
1S/C18H18ClN3O3/c1-13-2-3-14(12-17(13)19)18(23)21-10-8-20(9-11-21)15-4-6-16(7-5-15)22(24)25/h2-7,12H,8-11H2,1H3
InChI key
PNECWWUOUHGWQG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Filastatin blocks the ability of Candida albicans, and other Candida sp. to bind to polystyrene, and human A549 cell monolayers. Filastatin also blocks biofilm formation and yeast-to-hyphal morphologic transition through inhibition of the hyphal-specific promoter HWP1.
Filastatin is an inhibitor of Candida albicans surface binding, morphology transition and biofilm formation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1404SML2324SML0950
Filastatin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0876
Filastatin
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)