Passa al contenuto
SML0873
Y16
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[[3-[(3-Methylphenyl)methoxy]phenyl]methylene]-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H20N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(NC(=O)C(=Cc3cc(ccc3)OCc4cc(ccc4)C)C2=O)c1ccccc1
InChI
1S/C24H20N2O3/c1-17-7-5-9-19(13-17)16-29-21-12-6-8-18(14-21)15-22-23(27)25-26(24(22)28)20-10-3-2-4-11-20/h2-15H,16H2,1H3,(H,25,27)
InChI key
ITMLWGWTDWJSRZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Y16 blocks the binding of LARG, a DBL-family Rho guanine nucleotide exchange factor, with Rho (Kd = 80 nM). Y16 specifically inhibits LARG catalyzed activation of RhoA and RhoA signaling pathways. Y16 blocks the growth and migration of MCF7 breast cancer cells.
Y16 blocks the binding of LARG, a DBL-family Rho guanine nucleotide exchange factor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GTP Binding Proteins (Low Molecular Weight) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Product is a racemic mixture of E/Z isomers.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)