Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 81.40 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 307.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
(dry room)
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)Nc2[s]c(c(n2)C)C(=O)c3c[s]cc3
InChI
1S/C15H11FN2OS2/c1-9-14(13(19)10-6-7-20-8-10)21-15(17-9)18-12-4-2-11(16)3-5-12/h2-8H,1H3,(H,17,18)
InChI key
PEAMDZVDNYENPN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description solid, ≥98% (HPLC) | description solid, (Product is pure based on CHN, NMR and MS results) | description - |
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| storage condition (dry room) | storage condition desiccated | storage condition under inert gas | storage condition - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility H2O: 22 mg/mL at ~60 °C | solubility water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?