Vai a
SML0838
PACMA 31
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-N-(1-oxo-2-propyn-1-yl)-2-(2-thienyl)glycyl-glycine ethyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 122.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 381.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22N2O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 122.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
C#CC(N(C(C1=CC=CS1)C(NCC(OCC)=O)=O)C2=CC=C(OC)C=C2OC)=O
InChI
1S/C21H22N2O6S/c1-5-18(24)23(15-10-9-14(27-3)12-16(15)28-4)20(17-8-7-11-30-17)21(26)22-13-19(25)29-6-2/h1,7-12,20H,6,13H2,2-4H3,(H,22,26)
InChI key
AHOOZADJPNUFOQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PACMA 31 is an orally bioavailable, selective inhibitor (IC50 = 10 μM) of protein disulfide isomerase (PDI), an endoplasmic reticulum protein that regulates oxidative protein folding by catalyzing the breakage and reformation of disulfide bonds. PDI is upregulated in ovarian, and several other cancers. PACMA 31 dose dependently inhibits proliferation of OVCAR-8 in culture and in a tumor xenograft model.
PACMA 31 is an orally bioavailable, selective inhibitor (IC50 = 10 μM) of protein disulfide isomerase (PDI).
Both in vivo and in vitro studies reveal that PACMA 31 possesses anti-tumor function, especially observed in ovarian cancer.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)