Merck
SML0822
YM-08
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Ethyl-5-(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-2-(2-pyridinylmethylene)-4-thiazolidinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17N3OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.49
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
YM-08 is a Heat Shock Protein 70 (Hsp70) inhibitor that is blood-brain barrier permeable. YM-08 is a neutral derivative of the Hsp70 inhibitor MKT-077. MKT-077 reduces tau levels in cellular models, but it doesn′t penetrate the blood brain barrier. Although YM-08 was somewhat less effective than MKT-077 in anti-tau and anticancer assays, it selectively reduced pathogenic tau in brain slices, which MKT-077 did not. Furthermore,YM-08 was not retained in the kidney leading one to speculate that it would not have the nephrotoxicity that was a problem for MKT-077 in clinical trials.
YM-08 is a Heat Shock Protein 70 inhibitor that is blood-brain barrier permeable.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)